Drukuj
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate
PC1616-1G PC1616-5G
APOSPC1616-1GEA 110 PLN
APOSPC1616-1G APOSPC1616-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Formuła: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.13 g/mol
Temp. topnienia: 54…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03001346
Numer CAS: 221313-10-6