Drukuj
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-2-methoxycarbonylphenylboronic acid, (4-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
PC1615-1G PC1615-250MG
APOSPC1615-1GEA 836 PLN
APOSPC1615-1G APOSPC1615-250MG
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 95%
4-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₈H₈BFO₄
MW: 197.9561 g/mol
Temp. topnienia: 86…90 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363762
Numer CAS: 871329-81-6