Drukuj
n-Butyl trifluoroacetate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1614-100G PC1614-25G
APOSPC1614-100GEA 789 PLN
APOSPC1614-100G APOSPC1614-25G
n-Butyl trifluoroacetate 97%
n-Butyl trifluoroacetate
Formuła: C₆H₉F₃O₂
MW: 170.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 72 °C
Gęstość: 1.098 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 14 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039234
Numer CAS: 367-64-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-699-0
Jednostka: 2924
ADR: 3+8 II