Drukuj
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-5-(isobutoxy)benzeneboronicacid
PC1608-5G PC1608-25G
APOSPC1608-5GEA 691 PLN
APOSPC1608-5G APOSPC1608-25G
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₄BFO₃
MW: 212.03 g/mol
Temp. topnienia: 130…134 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363783
Numer CAS: 850589-57-0