Drukuj
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid, 3-Fluoro-5-hydroxyphenylboronic acid, (3-Fluoro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
PC1607-1G PC1607-250MG
APOSPC1607-1GEA 240 PLN
APOSPC1607-1G APOSPC1607-250MG
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzeneboronic acid
Formuła: C₆H₆BFO₃
MW: 155.92 g/mol
Temp. topnienia: 54…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363778
Numer CAS: 871329-82-7