Drukuj
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-[(4-Fluorophenyl)aminocarbonyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
PC1606-1G PC1606-5G
APOSPC1606-1GEA 1080 PLN
APOSPC1606-1G APOSPC1606-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₉H₂₁BFNO₃
Temp. topnienia: 166…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659930
Numer CAS: 850567-58-7