Drukuj
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1605-100G PC1605-25G PC1605-5G
APOSPC1605-100GEA 385 PLN
APOSPC1605-100G APOSPC1605-25G APOSPC1605-5G
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Electrophilic reagent for introduction of t-butyldimethylsilyl group. For a review see: Emde et al., Synthesis, 1982 , 1.
Formuła: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Temp. Wrzenia: 65…67 °C/12mmHg
Gęstość: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000405
Numer CAS: 69739-34-0
Numer WE (dawny EINECS): 274-102-0
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II