Drukuj
3-Bromo-1,1,1-trifluoroaceton 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1600-25G PC1600-100G
APOSPC1600-25GEA 232 PLN
APOSPC1600-25G APOSPC1600-100G
3-Bromo-1,1,1-trifluoroaceton 97%
3-Bromo-1,1,1-trifluoroaceton
Formuła: BrH₂CC(O)CF₃
Temp. Wrzenia: 85…87 °C
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 1,839 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039237
Numer CAS: 431-35-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-071-9
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,II