Drukuj
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-ol, 3-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanol
PC1599-1G PC1599-5G
APOSPC1599-1GEA 218 PLN
APOSPC1599-1G APOSPC1599-5G
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol 96%
1-Bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanol
Precursor for 2-(Trifluoromethyl)oxirane
Formuła: BrH₂CCH(OH)CF₃
MW: 192.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 124…126 °C
Gęstość: 1.861 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040945
Numer CAS: 431-34-5
Jednostka: 1987
ADR: 3 III