Drukuj
2-Bromo-5-trifluorometylopirydyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1598G-5G PC1598G-25G PC1598G-1G
APOSPC1598G-5GEA 0 PLN
APOSPC1598G-5G APOSPC1598G-25G APOSPC1598G-1G
2-Bromo-5-trifluorometylopirydyna 97%
2-Bromo-5-trifluorometylopirydyna
Formuła: C₆H₃BrF₃N
Temp. Wrzenia: 78…81 °C/30mmHg
Temp. topnienia: 44…48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153086
Numer CAS: 50488-42-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III