Drukuj
2-Bromo-3-trifluorometylopirydyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1598E-25G PC1598E-5G
APOSPC1598E-25GEA 472 PLN
APOSPC1598E-25G APOSPC1598E-5G
2-Bromo-3-trifluorometylopirydyna 97%
2-Bromo-3-trifluorometylopirydyna
Formuła: C₆H₃BrF₃N
Temp. Wrzenia: 76 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 37…41 °C
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153084
Numer CAS: 175205-82-0
Jednostka: 2926
ADR: 4.1+6.1,III