Drukuj
Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Z-Lys(Tfa)-OH
PC1597-25G PC1597-5G
APOSPC1597-25GEA 598 PLN
APOSPC1597-25G APOSPC1597-5G
Z-L-Lys(Tfa)-OH 95%
Z-L-Lys(Tfa)-OH
Formuła: C₁₆H₁₉N₂O₅F₃
MW: 376.31 g/mol
Temp. topnienia: 88…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00270524
Numer CAS: 14905-30-7