Drukuj
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)iodobenzene
PC1593T-25G PC1593T-5G PC1593T-100G
APOSPC1593T-25GEA 182 PLN
APOSPC1593T-25G APOSPC1593T-5G APOSPC1593T-100G
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
4-Bromo-1-iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₃BrF₃IO
MW: 366.901 g/mol
Temp. Wrzenia: 112…114 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00179334
Numer CAS: 175278-12-3