Drukuj
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1592K-10G PC1592K-25G PC1592K-5G
APOSPC1592K-10GEA 673 PLN
APOSPC1592K-10G APOSPC1592K-25G APOSPC1592K-5G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide 97%
4'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formuła: C₉H₇BrF₃NO₂
Temp. topnienia: 135…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00203979
Numer CAS: 175278-18-9