Drukuj
Nε-trifluoroacetyl-L-lysine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1591-100G PC1591-500G
APOSPC1591-100GEA 321 PLN
APOSPC1591-100G APOSPC1591-500G
Nε-trifluoroacetyl-L-lysine 98%
Nepsilon-trifluoroacetyl-L-lysine
Formuła: C₈H₁₃F₃N₂O₃
Temp. topnienia: 258 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037223
Numer CAS: 10009-20-8