Drukuj
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1580-25G PC1580-500G
APOSPC1580-25GEA 182 PLN
APOSPC1580-25G APOSPC1580-500G
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzen 99%
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzen
For a study of lithiation under various conditions see: J. Chem. Soc, Perkin., 1,2729 (1995)
Formuła: C₆H₂BrF₃
Temp. Wrzenia: 144 °C
Temp. topnienia: –19 °C
Gęstość: 1,802 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000306
Numer CAS: 327-52-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III