Drukuj
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
PC1575-100G PC1575-25G PC1575-500G
APOSPC1575-100GEA 218 PLN
APOSPC1575-100G APOSPC1575-25G APOSPC1575-500G
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen 99%
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen
Formuła: C₆H₂BrF₃
Temp. Wrzenia: 47…49 °C/60mmHg
Temp. topnienia: < –20 °C
Gęstość: 1,767 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070738
Numer CAS: 138526-69-9
Numer WE (dawny EINECS): 418-480-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III