2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
PC1573-100G
PC1573-25G
PC1573-5G
APOSPC1573-100GEA
458
PLN
APOSPC1573-100G
APOSPC1573-25G
APOSPC1573-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła:
C₇H₅BrF₃NO Gęstość: 1,71 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 97 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08458013 Numer CAS: 887267-47-2 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |