Drukuj
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1572-25G PC1572-100G
APOSPC1572-25GEA 1280 PLN
APOSPC1572-25G APOSPC1572-100G
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile 98%
4-[(Trifluoromethyl)thio]benzonitrile
Formuła: C₈H₄F₃NS
Temp. topnienia: 39…43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039475
Numer CAS: 332-26-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III