Drukuj
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1571-25G PC1571-5G
APOSPC1571-25GEA 621 PLN
APOSPC1571-25G APOSPC1571-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formuła: C₇H₄BrF₃O₂
Gęstość: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660162
Numer CAS: 205371-26-2