Drukuj
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1568-100G PC1568-250G PC1568-25G
APOSPC1568-100GEA 400 PLN
APOSPC1568-100G APOSPC1568-250G APOSPC1568-25G
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzen 98%
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzen
Formuła: C₆H₂BrF₃
Temp. Wrzenia: 47…49 °C/60mmHg
Gęstość: 1,777 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013248
Numer CAS: 176317-02-5