Drukuj
1-Bromo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-alpha,alpha,beta,beta-tetrafluorophenetole
PC1567-25G PC1567-5G PC1567-100G
APOSPC1567-25GEA 969 PLN
APOSPC1567-25G APOSPC1567-5G APOSPC1567-100G
1-Bromo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Bromo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formuła: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 195…196 °C
Gęstość: 1.628 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042190
Numer CAS: 68834-05-9
Numer WE (dawny EINECS): 272-431-4