Drukuj
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Amino-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC1556-100G PC1556-25G PC1556-5G
APOSPC1556-100GEA 487 PLN
APOSPC1556-100G APOSPC1556-25G APOSPC1556-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256.0200 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039242
Numer CAS: 886762-08-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III