Drukuj
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (2-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid
PC1554-1G PC1554-250MG
APOSPC1554-1GEA 377 PLN
APOSPC1554-1G APOSPC1554-250MG
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 99%
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid
Formuła: C₆H₅BClFO₂
Temp. topnienia: 80…84 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07363741
Numer CAS: 871329-52-1