Drukuj
1-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1540-1G PC1540-5G
APOSPC1540-1GEA 495 PLN
APOSPC1540-1G APOSPC1540-5G
1-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene 98%
1-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorobenzene
Formuła: C₆HBrF₄
Temp. Wrzenia: 48…55 °C/25mmHg
Gęstość: 1,846 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017900
Numer CAS: 1074-91-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-048-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III