Drukuj
4-Bromotetrafluoroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
PC1539-1G PC1539-5G PC1539-25G
APOSPC1539-1GEA 110 PLN
APOSPC1539-1G APOSPC1539-5G APOSPC1539-25G
4-Bromotetrafluoroaniline 98%
4-Bromotetrafluoroaniline
Formuła: C₆H₂BrF₄N
Temp. topnienia: 59…61 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012144
Numer CAS: 1998-66-9