Drukuj
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethylthio)bromobenzene, 4-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC1536-10G PC1536-50G PC1536-1G
APOSPC1536-10GEA 435 PLN
APOSPC1536-10G APOSPC1536-50G APOSPC1536-1G
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene 97%
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Formuła: C₇H₄BrF₃S
Temp. Wrzenia: 81 °C/15mmHg
Gęstość: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040840
Numer CAS: 333-47-1