Drukuj
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1535-1G PC1535-25G PC1535-5G PC1535-100G
APOSPC1535-1GEA 0 PLN
APOSPC1535-1G APOSPC1535-25G APOSPC1535-5G APOSPC1535-100G
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Formuła: C₈H₅Cl₂F₃
Temp. Wrzenia: 97…100 °C/23mmHg
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06246858
Numer CAS: 74483-51-5