Drukuj
Bromopentafluoroethane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1530-25G PC1530-5G PC1530-10G
APOSPC1530-25GEA 8300 PLN
APOSPC1530-25G APOSPC1530-5G APOSPC1530-10G
Bromopentafluoroethane 97%
Bromopentafluoroethane
Formuła: BrF₂CCF₃
Temp. Wrzenia: –21 °C
Gęstość: 1,8098 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 354-55-2
Jednostka: 3163
ADR: 2.2,