Drukuj
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1529-1G PC1529-250MG PC1529-5G
APOSPC1529-1GEA 743 PLN
APOSPC1529-1G APOSPC1529-250MG APOSPC1529-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, Technical Grade
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₇F₃OS
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 82174-08-1