Drukuj
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC1524-1G PC1524-5G
APOSPC1524-1GEA 691 PLN
APOSPC1524-1G APOSPC1524-5G
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone 98%
1-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-2-butanone
Formuła: C₄H₂BrF₅O
Temp. Wrzenia: 93…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041447
Numer CAS: 92737-01-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II