Drukuj
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1523-25G PC1523-5G PC1523-100G
APOSPC1523-25GEA 276 PLN
APOSPC1523-25G APOSPC1523-5G APOSPC1523-100G
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formuła: C₈H₇FO
Temp. Wrzenia: 99 °C/30mmHg
Gęstość: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02261763
Numer CAS: 22062-53-9