Drukuj
Bromopentafluorobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
PC1520-1KG PC1520-250G PC1520-50G
APOSPC1520-1KGEA 1480 PLN
APOSPC1520-1KG APOSPC1520-250G APOSPC1520-50G
Bromopentafluorobenzen 98%
Bromopentafluorobenzen
Grignard reagent (with CuBr in dioxane) can introduce pentafluorophenyl group: Org. Synth. Coll. Vol. 6, 875-1988
Formuła: C₆BrF₅
Temp. Wrzenia: 137 °C
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000287
Numer CAS: 344-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-449-0