Drukuj
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1512-25G PC1512-5G PC1512-100G
APOSPC1512-25GEA 518 PLN
APOSPC1512-25G APOSPC1512-5G APOSPC1512-100G
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid 98%
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid
Formuła: C₆H₄BF₃O₂
Temp. topnienia: 127…132 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01863167
Numer CAS: 247564-71-2