Drukuj
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
PC1510-100G PC1510-25G
APOSPC1510-100GEA 240 PLN
APOSPC1510-100G APOSPC1510-25G
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
Formuła: C₇H₃BrF₃NO₂
Temp. Wrzenia: 95…100 °C/5mmHg
Temp. topnienia: 33…44 °C
Gęstość: 1,799 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014706
Numer CAS: 344-38-7