Drukuj
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1504-25G PC1504-5G PC1504-50G
APOSPC1504-25GEA 1040 PLN
APOSPC1504-25G APOSPC1504-5G APOSPC1504-50G
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂ClF₂N
Temp. topnienia: 33…36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02871619
Numer CAS: 135748-34-4