Drukuj
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene, 1-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1500-100G PC1500-25G
APOSPC1500-100GEA 290 PLN
APOSPC1500-100G APOSPC1500-25G
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride 99%
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃BrF₃NO₂
Temp. Wrzenia: 90…92 °C/5mmHg
Gęstość: 1,763 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014685
Numer CAS: 349-03-1