Drukuj
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1499-1G PC1499-25G PC1499-5G
APOSPC1499-1GEA 110 PLN
APOSPC1499-1G APOSPC1499-25G APOSPC1499-5G
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzen
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzen
Formuła: C₆H₃ClFNO₂
Temp. Wrzenia: 148…152 °C/30mmHg
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06658264
Numer CAS: 64182-61-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III