Drukuj
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
PC1485-100G PC1485-25G PC1485-5G
APOSPC1485-100GEA 691 PLN
APOSPC1485-100G APOSPC1485-25G APOSPC1485-5G
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Formuła: C₉H₈FNO₄
MW: 213.1600 g/mol
Temp. Wrzenia: 128…130 °C/0.5mmHg
Temp. topnienia: 46…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03428515
Numer CAS: 367-80-6