Drukuj
1-Bromotetrafluoro-2-iodoethane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1480-25G PC1480-2G PC1480-5G
APOSPC1480-25GEA 1360 PLN
APOSPC1480-25G APOSPC1480-2G APOSPC1480-5G
1-Bromotetrafluoro-2-iodoethane 97%
1-Bromotetrafluoro-2-iodoethane
Formuła: BrF₂CCF₂I
MW: 306.82 g/mol
Temp. Wrzenia: 78 °C
Gęstość: 1.648 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042136
Numer CAS: 421-70-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-008-5