Drukuj
5-Bromo-2-fluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-1-fluoro-2-methylbenzene
PC1460-100G PC1460-500G
APOSPC1460-100GEA 203 PLN
APOSPC1460-100G APOSPC1460-500G
5-Bromo-2-fluorotoluene 97%
5-Bromo-2-fluorotoluene
Formuła: C₇H₆BrF
Temp. Wrzenia: 95 °C/50mmHg
Gęstość: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000343
Numer CAS: 51437-00-4