Drukuj
4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1458-100G PC1458-25G PC1458-5G
APOSPC1458-100GEA 841 PLN
APOSPC1458-100G APOSPC1458-25G APOSPC1458-5G
4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone 95%
Formuła: C₈H₇FO₂
Temp. topnienia: 113…117 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02679035
Numer CAS: 403-31-6