Drukuj
Kwas 3-chloro-2,6-difluorobenzoesowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1457-100G PC1457-10G PC1457-50G
APOSPC1457-100GEA 1890 PLN
APOSPC1457-100G APOSPC1457-10G APOSPC1457-50G
Kwas 3-chloro-2,6-difluorobenzoesowy 95%
Kwas 3-chloro-2,6-difluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192.55 g/mol
Temp. topnienia: 126…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631322
Numer CAS: 225104-76-7