Drukuj
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Cyano-4-fluoroanisole
PC14564-1G PC14564-25G PC14564-5G
APOSPC14564-1GEA 110 PLN
APOSPC14564-1G APOSPC14564-25G APOSPC14564-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
Temp. topnienia: 117…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683503
Numer CAS: 189628-38-4