Drukuj
5-Bromo-2,3-difluorofenol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1452-100G PC1452-25G PC1452-500G
APOSPC1452-100GEA 516 PLN
APOSPC1452-100G APOSPC1452-25G APOSPC1452-500G
5-Bromo-2,3-difluorofenol 99%
5-Bromo-2,3-difluorofenol
Formuła: C₆H₃BrF₂O
Gęstość: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631350
Numer CAS: 186590-26-1