Drukuj
4-Bromo-3-fluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
PC1451-100G PC1451-25G
APOSPC1451-100GEA 363 PLN
APOSPC1451-100G APOSPC1451-25G
4-Bromo-3-fluorotoluene 98%
4-Bromo-3-fluorotoluene
Formuła: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 95 °C/50mmHg
Gęstość: 1.494 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040940
Numer CAS: 452-74-4
Jednostka: 1993
ADR: 3 III