Drukuj
4-Bromo-2-fluorotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1450-1KG PC1450-500G
APOSPC1450-1KGEA 1510 PLN
APOSPC1450-1KG APOSPC1450-500G
4-Bromo-2-fluorotoluene 99%
4-Bromo-2-fluorotoluene
Formuła: C₇H₆BrF
Temp. Wrzenia: 68 °C/8mmHg
Gęstość: 1,492 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013551
Numer CAS: 51436-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 257-201-3