Drukuj
Ethyl-8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]indole-2-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC1445-10G PC1445-5G PC1445-1G
APOSPC1445-10GEA 4470 PLN
APOSPC1445-10G APOSPC1445-5G APOSPC1445-1G
Ethyl-8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]indole-2-carboxylate
Formuła: C₁₄H₁₅FN₂O₂
Temp. topnienia: 172…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02930345
Numer CAS: 58038-66-7