Drukuj
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1443-1G PC1443-250MG
APOSPC1443-1GEA 153 PLN
APOSPC1443-1G APOSPC1443-250MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Formuła: C₁₂H₈ClF₃N₂O
MW: 288.66 g/mol
Temp. topnienia: 85…92 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00170933
Numer CAS: 71422-80-5