Drukuj
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC1442-1G PC1442-500MG
APOSPC1442-1GEA 592 PLN
APOSPC1442-1G APOSPC1442-500MG
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₈H₇ClF₃N
Temp. Wrzenia: 60 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00202365
Numer CAS: 303147-84-4